2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50229-1G
PC50229-250MG
PC50229-5G
APOSPC50229-1GEA
101
CHF
APOSPC50229-1G
APOSPC50229-250MG
APOSPC50229-5G
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169.153 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09032899 CAS-Nummer: 914224-31-0 |