2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502288-1G
PC502288-250MG
PC502288-5G
APOSPC502288-1GEA
43.6
CHF
APOSPC502288-1G
APOSPC502288-250MG
APOSPC502288-5G
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
2-Bromo-3’-fluoropropiophenone
Formel:
C₉H₈BrFO MW: 231,062 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09751763 CAS-Nummer: 92821-83-5 |