6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502242-1G
APOSPC502242-1GEA 47.1 CHF
APOSPC502242-1G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24848699
CAS-Nummer: 217816-53-0