3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502224-1G PC502224-250MG PC502224-5G
APOSPC502224-1GEA 69.6 CHF
APOSPC502224-1G APOSPC502224-250MG APOSPC502224-5G
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730320
CAS-Nummer: 2149601-02-3