2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502223-1G PC502223-250MG
APOSPC502223-1GEA 680 CHF
APOSPC502223-1G APOSPC502223-250MG
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₅
MW: 251,116 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30730319
CAS-Nummer: 2149597-24-8