3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502222-1G
PC502222-250MG
PC502222-5G
APOSPC502222-1GEA
297
CHF
APOSPC502222-1G
APOSPC502222-250MG
APOSPC502222-5G
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
3-Iodo-2-hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₃IO₃ MW: 332,015 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25967134 CAS-Nummer: 775330-11-5 |