Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502212-1G
PC502212-250MG
PC502212-5G
APOSPC502212-1GEA
453
CHF
APOSPC502212-1G
APOSPC502212-250MG
APOSPC502212-5G
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Potassium [4-(trifluoromethoxy)benzyl]trifluoroborate
Formel:
C₈H₆BF₆O·K MW: 282,032 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18713047 CAS-Nummer: 1201331-15-8 |