1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(perfluoroethoxy)benzene
PC50221-1G PC50221-25G PC50221-5G
APOSPC50221-1GEA 43.6 CHF
APOSPC50221-1G APOSPC50221-25G APOSPC50221-5G
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene 99%
1-Bromo-4-(pentafluoroethoxy)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅O
MW: 291,013 g/mol
Siedepunkt: 91…91 °C (50 mm Hg)
Dichte: 1.654 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040941
CAS-Nummer: 56425-85-5