2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502207-1G
PC502207-250MG
APOSPC502207-1GEA
1580
CHF
APOSPC502207-1G
APOSPC502207-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide 95+%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formel:
C₉H₄BrF₅O₂ MW: 319,023 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30723449 CAS-Nummer: 2149602-08-2 UN: 3261 ADR: 8,III |