2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502206-1G PC502206-250MG
APOSPC502206-1GEA 731 CHF
APOSPC502206-1G APOSPC502206-250MG
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3’-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723445
CAS-Nummer: 2149591-28-4