4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC502154-1G PC502154-250MG PC502154-5G
APOSPC502154-1GEA 240 CHF
APOSPC502154-1G APOSPC502154-250MG APOSPC502154-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrClFI
MW: 335,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30183258
CAS-Nummer: 1917307-72-2