3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502153-1G
PC502153-250MG
PC502153-5G
APOSPC502153-1GEA
66.2
CHF
APOSPC502153-1G
APOSPC502153-250MG
APOSPC502153-5G
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₃IO₂ MW: 316.016 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08448293 CAS-Nummer: 28186-62-1 |