3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502150-1G PC502150-250MG
APOSPC502150-1GEA 877 CHF
APOSPC502150-1G APOSPC502150-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃IO
MW: 300,016 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11977391
CAS-Nummer: 868166-28-3