2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC502108-1G PC502108-250MG
APOSPC502108-1GEA 348 CHF
APOSPC502108-1G APOSPC502108-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787527
CAS-Nummer: 1119454-13-5