Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502099-1G
PC502099-5G
PC502099-25G
APOSPC502099-1GEA
52.2
CHF
APOSPC502099-1G
APOSPC502099-5G
APOSPC502099-25G
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate 96%
Methyl 3-bromo-4-chloro-5-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ MW: 267,48 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846086 CAS-Nummer: 1160574-62-8 |