6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50208-1G PC50208-250MG
APOSPC50208-1GEA 557 CHF
APOSPC50208-1G APOSPC50208-250MG
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₃BrF₄N₂
MW: 283,02 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28515425
CAS-Nummer: 1820619-42-8