2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Difluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC502070-1G
PC502070-250MG
PC502070-5G
APOSPC502070-1GEA
575
CHF
APOSPC502070-1G
APOSPC502070-250MG
APOSPC502070-5G
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂F₅I MW: 307,987 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30481111 CAS-Nummer: 2089257-26-9 |