5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2,3-difluorobenzene methanol
PC502062-1G PC502062-250MG PC502062-5G
APOSPC502062-1GEA 436 CHF
APOSPC502062-1G APOSPC502062-250MG APOSPC502062-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972473
CAS-Nummer: 887585-71-9