3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC502060-1G
PC502060-5G
APOSPC502060-1GEA
68
CHF
APOSPC502060-1G
APOSPC502060-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile 99+%
3-Bromo-4,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₂N MW: 217,998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20233294 CAS-Nummer: 1349715-72-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |