6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC502047-1G
PC502047-5G
APOSPC502047-1GEA
219
CHF
APOSPC502047-1G
APOSPC502047-5G
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,134 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027453 CAS-Nummer: 326-55-6 |