1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50203-10G
PC50203-1G
PC50203-5G
APOSPC50203-10GEA
360
CHF
APOSPC50203-10G
APOSPC50203-1G
APOSPC50203-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroheptane
Formel:
C₇H₁₁BrF₄ MW: 251,06 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25541898 CAS-Nummer: 1445995-85-6 |