2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC502012-1G
PC502012-250MG
APOSPC502012-1GEA
506
CHF
APOSPC502012-1G
APOSPC502012-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₂N MW: 217,998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28401849 CAS-Nummer: 1337606-50-4 |