2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501996-1G PC501996-250MG
APOSPC501996-1GEA 122 CHF
APOSPC501996-1G APOSPC501996-250MG
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,4-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28669844
CAS-Nummer: 1578156-21-4