2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)-2-nitrobenzene
PC501994-1G PC501994-250MG PC501994-5G
APOSPC501994-1GEA 209 CHF
APOSPC501994-1G APOSPC501994-250MG APOSPC501994-5G
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel: C₇H₄BrF₂NO₃
MW: 268.012 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390950
CAS-Nummer: 865886-84-6