2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501993-1G PC501993-250MG
APOSPC501993-1GEA 688 CHF
APOSPC501993-1G APOSPC501993-250MG
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrFN₂
MW: 215.022 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29049266
CAS-Nummer: 1935427-48-7
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable