6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501975-10G PC501975-1G PC501975-5G
APOSPC501975-10GEA 1490 CHF
APOSPC501975-10G APOSPC501975-1G APOSPC501975-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂F₂
MW: 285,911 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28060860
CAS-Nummer: 1807193-48-1