3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501970-1G
PC501970-250MG
PC501970-5G
APOSPC501970-1GEA
536
CHF
APOSPC501970-1G
APOSPC501970-250MG
APOSPC501970-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
3-Bromo-4,5-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285.911 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737921 CAS-Nummer: 1807172-44-6 UN: 3261 ADR: 8 III |