5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501969-1G
PC501969-5G
PC501969-250MG
APOSPC501969-1GEA
165
CHF
APOSPC501969-1G
APOSPC501969-5G
APOSPC501969-250MG
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
5-Bromo-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 236,998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972472 CAS-Nummer: 887585-64-0 |