5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501930-1G
PC501930-250MG
PC501930-5G
APOSPC501930-1GEA
680
CHF
APOSPC501930-1G
APOSPC501930-250MG
APOSPC501930-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
5-Bromo-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285,911 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972475 CAS-Nummer: 887585-85-5 UN: 3261 ADR: 8,III |