4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501921-1G PC501921-250MG
APOSPC501921-1GEA 696 CHF
APOSPC501921-1G APOSPC501921-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
4-Bromo-6-fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₃BrFNO
MW: 216,007 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29049291
CAS-Nummer: 1929606-78-9