3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC501906-1G PC501906-5G PC501906-10G
APOSPC501906-1GEA 207 CHF
APOSPC501906-1G APOSPC501906-5G APOSPC501906-10G
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-4,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220.999 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22056748
CAS-Nummer: 1143502-70-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III