2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501897-10G
PC501897-1G
PC501897-5G
APOSPC501897-10GEA
685
CHF
APOSPC501897-10G
APOSPC501897-1G
APOSPC501897-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoronitrobenzene
Formel:
C₇H₄F₃NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14698447 CAS-Nummer: 1214349-53-7 |