2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501886-1G
PC501886-250MG
PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA
272
CHF
APOSPC501886-1G
APOSPC501886-250MG
APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇BrFNO MW: 220,039 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27949835 CAS-Nummer: 354574-32-6 |