2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501883-1G
PC501883-250MG
PC501883-5G
APOSPC501883-1GEA
348
CHF
APOSPC501883-1G
APOSPC501883-250MG
APOSPC501883-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₂N MW: 217,998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22571442 CAS-Nummer: 425379-37-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |