2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501846-5G
APOSPC501846-5GEA
219
CHF
APOSPC501846-5G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrF₂N MW: 217,998 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22490573 CAS-Nummer: 1517611-20-9 |