3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 262 CHF
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 236,998 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24107184
CAS-Nummer: 1520538-81-1