5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC50184-1G
PC50184-250MG
PC50184-5G
APOSPC50184-1GEA
0
CHF
APOSPC50184-1G
APOSPC50184-250MG
APOSPC50184-5G
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrF₃IN MW: 351,89 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23382317 CAS-Nummer: 1408279-59-3 |