2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 698 CHF
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224,458 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD29037263
CAS-Nummer: 1694842-86-8