3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501785-1G
PC501785-250MG
PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA
701
CHF
APOSPC501785-1G
APOSPC501785-250MG
APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂FO MW: 295,931 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18910221 CAS-Nummer: 1379358-71-0 UN: 1759 ADR: 8,III |