2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 688 CHF
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28141929
CAS-Nummer: 1805575-76-1