4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
PC501766-1G
PC501766-250MG
APOSPC501766-1GEA
1310
CHF
APOSPC501766-1G
APOSPC501766-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₂NO₃ MW: 268.012 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15526849 CAS-Nummer: 835633-47-1 |