2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-1-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC501764-1G
PC501764-250MG
PC501764-5G
APOSPC501764-1GEA
690
CHF
APOSPC501764-1G
APOSPC501764-250MG
APOSPC501764-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂BrClFI MW: 335,34 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29037266 CAS-Nummer: 1935178-59-8 |