2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501748-1G PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA 69.6 CHF
APOSPC501748-1G APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18390858
CAS-Nummer: 1261875-41-5