5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 401 CHF
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526767
CAS-Nummer: 1258650-63-3