3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC501703-1G
PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA
940
CHF
APOSPC501703-1G
APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄Br₂F₂ MW: 285,911 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28737920 CAS-Nummer: 1805583-89-4 UN: 3265 ADR: 8,III |