7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501692-1G
PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA
688
CHF
APOSPC501692-1G
APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₄BrFO₂S MW: 275,094 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28967912 CAS-Nummer: 1781503-02-3 |