Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501662-1G
PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA
522
CHF
APOSPC501662-1G
APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇FO₃ MW: 182,148 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24685410 CAS-Nummer: 97711-50-7 |