2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 1150 CHF
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅FN₂O₄S
MW: 220,178 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28798466
CAS-Nummer: 1804044-62-9