Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC501649-1G
PC501649-250MG
APOSPC501649-1GEA
297
CHF
APOSPC501649-1G
APOSPC501649-250MG
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate 97%
Methyl 2-bromo-4,6-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD18642939 CAS-Nummer: 1379336-54-5 |