2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC50163-1G PC50163-250MG PC50163-5G
APOSPC50163-1GEA 129 CHF
APOSPC50163-1G APOSPC50163-250MG APOSPC50163-5G
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Formel: C₁₄H₆BrFN₂
MW: 301,113 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32066870
CAS-Nummer: 2375008-66-3